Merck
97587
Supelco
Ethyl heptanoate
analytical standard
別名:
Ethyl enanthate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5COOC2H5
CAS番号:
分子量:
158.24
Beilstein:
1752311
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.3% water
屈折率
n20/D 1.412 (lit.)
n20/D 1.412-1.414
bp
188-189 °C (lit.)
mp
−66 °C (lit.)
密度
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-5-6-7-8-9(10)11-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI Key
TVQGDYNRXLTQAP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
165.2 °F - closed cup
引火点(℃)
74 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
97587-5ML:
97587-VAR:
97587-BULK:
97587-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)