Merck
93045
Sigma-Aldrich
フルオロトリフェニルシラン
purum, ≥97.0% (GC)
別名:
トリフェニルシリルフルオリド, トリフェニルフルオロシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)3SiF
CAS番号:
分子量:
278.40
Beilstein:
2941368
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
グレード
purum
アッセイ
≥97.0% (GC)
mp
62-64 °C (lit.)
SMILES記法
F[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15FSi/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI Key
UBGXLEFOIVWVRP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)