Merck
92870
Sigma-Aldrich
1,4,10-Trioxa-7,13-diaza-cyclopentadecane
purum, ≥95.0% (GC)
別名:
Kryptofix® 21
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H22N2O3
CAS番号:
分子量:
218.29
Beilstein:
607391
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12350000
グレード
purum
アッセイ
≥95.0% (GC)
mp
~80 °C
88-91 °C (lit.)
SMILES記法
C1COCCNCCOCCOCCN1
InChI
1S/C10H22N2O3/c1-5-13-6-2-12-4-8-15-10-9-14-7-3-11-1/h11-12H,1-10H2
InChI Key
STHIZMRUXPMSCW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Synthesis of disubstituted derivatives
法的情報
Kryptofix is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
H. Tsukube et al.
The Journal of Organic Chemistry, 56, 268-268 (1991)
I.O. Sutherland
Chemical Society Reviews, 15, 63-63 (1986)