Merck
92784
Sigma-Aldrich
1-(トリメチルシリル)-1-ペンチン
purum, ≥98.0% (GC)
別名:
1-Pentyn-1-yltrimethylsilane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2C≡CSi(CH3)3
CAS番号:
分子量:
140.30
Beilstein:
1744218
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
purum
アッセイ
≥98.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.425 (lit.)
n20/D 1.427
bp
135 °C (lit.)
密度
0.765 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCC#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H16Si/c1-5-6-7-8-9(2,3)4/h5-6H2,1-4H3
InChI Key
CABCDUQQPBAHEE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Versatile derivative of 1-pentyne; SnCl4 and ZnCl2 catalyzed coupling with acetals; Reaction with allyl-zinc compounds to cyclopentenes
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M. Hayashi et al.
Chemistry Letters (Jpn), 1975-1975 (1987)
J. van der Louw et al.
Tetrahedron Letters, 28, 2889-2889 (1987)