安全性情報
92642
Supelco
Lewatit® Sybron Ionac® SR-7
15-50 μm particle size
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.52
フォーム
beads
品質水準
テクニック
LPLC: suitable
損失
~60% loss on drying
マトリックス活性基
polymer
粒径
15-50 μm
分離法
reversed phase
特徴および利点
very high selectivity for nitrate ions; selective removal of nitrates
法的情報
Ionac is a registered trademark of Sybron Chemical Holdings Inc.
Lewatit is a registered trademark of Lanxess Deutschland GmbH
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
92642-100G-F:
92642-VAR-F:
92642-500G-F:
92642-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)