Merck
92075
Sigma-Aldrich
1,3,5-トリイソプロピルベンゼン
purum, ≥95.0% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H3[CH(CH3)2]3
CAS番号:
分子量:
204.35
Beilstein:
1862750
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
purum
アッセイ
≥95.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.488 (lit.)
n20/D 1.488
bp
232-236 °C (lit.)
密度
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)c1cc(cc(c1)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C15H24/c1-10(2)13-7-14(11(3)4)9-15(8-13)12(5)6/h7-12H,1-6H3
InChI Key
VUMCUSHVMYIRMB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
92075-BULK:
92075-250ML:
92075-50ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Selvedin Telalović et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 17(7), 2077-2088 (2011-01-25)
Bimetallic three-dimensional amorphous mesoporous materials, Al-Zr-TUD-1 materials, were synthesised by using a surfactant-free, one-pot procedure employing triethanolamine (TEA) as a complexing reagent. The amount of aluminium and zirconium was varied in order to study the effect of these metals on