Merck
91875
Sigma-Aldrich
トリクロロ(3,3,3-トリフルオロプロピル)シラン
purum, ≥97.0% (GC)
別名:
3,3,3-トリフルオロプロピル-トリクロロシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3CH2CH2SiCl3
CAS番号:
分子量:
231.50
Beilstein:
1748876
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
グレード
purum
アッセイ
≥97.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.386 (lit.)
bp
114 °C (lit.)
密度
1.419 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)CC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C3H4Cl3F3Si/c4-10(5,6)2-1-3(7,8)9/h1-2H2
InChI Key
WEUBQNJHVBMUMD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.