Merck
91746
Sigma-Aldrich
トリフルオロメタンスルホン酸トリイソプロピルシリル
purum, ≥98.0% (T)
別名:
TIPSトリフラート, トリイソプロピルシリルトリフラート, トリフルオロメタンスルホン酸トリイソプロピルシリルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3SO3Si[CH(CH3)2]3
CAS番号:
分子量:
306.42
Beilstein:
3591541
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
グレード
purum
アッセイ
≥98.0% (T)
屈折率
n20/D 1.415 (lit.)
bp
45-46 °C/0.03 mmHg
密度
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)[Si](OS(=O)(=O)C(F)(F)F)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C10H21F3O3SSi/c1-7(2)18(8(3)4,9(5)6)16-17(14,15)10(11,12)13/h7-9H,1-6H3
InChI Key
LHJCZOXMCGQVDQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
TIPS基の円滑な導入に用いる試薬です。レビュ-
以下による置換
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
G. Simchen
Advances in Silicon Chemistry, 1, 189-189 null
E.J. Corey et al.
Tetrahedron Letters, 25, 4345-4345 (1984)
R. Bruckmann et al.
Chemische Berichte, 120, 635-635 (1987)
J.M. Muchowski et al.
Tetrahedron Letters, 26, 5375-5375 (1985)
E.J. Corey et al.
Tetrahedron Letters, 22, 3455-3455 (1981)