Merck
90615
Sigma-Aldrich
1,4,7-トリアザシクロノナン 三塩酸塩
purum, ≥98.0% (AT)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H15N3 · 3HCl
CAS番号:
分子量:
238.59
Beilstein:
5287631
MDL番号:
UNSPSCコード:
12350000
PubChem Substance ID:
グレード
purum
アッセイ
≥98.0% (AT)
mp
288 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].Cl[H].C1CNCCNCCN1
InChI
1S/C6H15N3.3ClH/c1-2-8-5-6-9-4-3-7-1;;;/h7-9H,1-6H2;3*1H
InChI Key
HNPMVNQYFPWBKI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
高いカチオン結合選択性を有する錯滴定用試薬としての用途が期待されます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)