安全性情報
90544
Supelco
Micro particles based on polymethacrylate
analytical standard, size: 80 μm
別名:
2-プロペン酸、2-メチル ホモポリマー, 2-メチル-2-プロペン酸 ホモポリマー, PMAA系ミクロ粒子, ポリ(メタクリル酸)系ミクロ粒子
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
フォーム
particles
suspension
濃度
10% (solids)
粒径
80 μm std dev <3 μm, coeff var <2%
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
The exact values for particle size and standard deviation are determined for each lot and may be found on the certificate of analysis. These values are determined with an accuracy of 0.01 μm (Coulter Multisizer). Polymethacrylate based particles have a narrow size distribution and spherical shape. They are stable at temperatures of up to 100 °C Density is 1.22 g/cm3. The surface is negatively charged. Good biocompatibility and reduced nonspecific protein binding are characteristic.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
90544-BULK-F:
90544-VAR-F:
90544-5ML-F:
90544-10ML-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)