Merck
90533
Supelco
(+)-Dihydrocinchonine
analytical standard
別名:
Hydrocinchonine, Dihydrocinchonine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H24N2O
CAS番号:
分子量:
296.41
Beilstein:
4296749
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
95.0-105.0% (NT)
光学活性
[α]/D 197±4°, c = 0.25 in ethanol
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
mp
269-272 °C (lit.)
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
CC[C@H]1CN2CC[C@H]1C[C@@H]2[C@@H](O)c3ccnc4ccccc34
InChI
1S/C19H24N2O/c1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17/h3-7,9,13-14,18-19,22H,2,8,10-12H2,1H3/t13-,14-,18+,19-/m0/s1
InChI Key
WFJNHVWTKZUUTR-QAMTZSDWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)