Merck
88486
Supelco
Micro particles based on melamine resin, carboxylate-modified, FITC-marked
analytical standard, size: 3 μm
別名:
Melamine-formaldehyde resin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
形状
aqueous suspension
particles
濃度
2.5% (solids)
表面被覆率
reactive groups (COOH) >0.1 mmol/g polymer
粒径
3 μm std dev <0.2 μm, coeff var <3%
蛍光検出
λex 490 nm; λem 525
フォーマット
neat
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
88486-5ML-F:
88486-BULK-F:
88486-VAR-F:
88486-10ML-F:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート