Merck
87309
Sigma-Aldrich
Tetrahexylammonium nitrate
puriss., ≥99.0% (NT)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)5]4N(NO3)
CAS番号:
分子量:
416.68
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
グレード
puriss.
アッセイ
≥99.0% (NT)
mp
62-65 °C
SMILES記法
[O-]N(=O)=O.CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
アプリケーション
Ionic liquid at ambient temperature
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)