Merck
87180
Sigma-Aldrich
5-(Tetradecanoylamino)fluorescein
for fluorescence, ≥95% (HPLC)
別名:
N-Tetradecanoyl-fluoresceinamine isomerI
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H39NO6
CAS番号:
分子量:
557.68
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
グレード
for fluorescence
アッセイ
≥95% (HPLC)
mp
185-190 °C (dec.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCC(=O)Nc1ccc(c(c1)C(O)=O)C2=C3C=CC(=O)C=C3Oc4cc(O)ccc24
その他情報
Fluorescent enhancer in chemiluminescent determination of serum alkaline phosphatase
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
S. Girotti et al.
Analytical Letters, 27, 323-323 (1994)