安全性情報
85392
Supelco
GC 固定相
phase PS 347.5, bottle of 50 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.52
フォーム
liquid
品質水準
包装
bottle of 50 mL
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.406
マトリックス活性基
PS 347.5 phase
粘度
~50000 mPa.s
詳細
GCの固定相として使用するために、純度を高く、分子量範囲を狭く、痕跡レベルの触媒や不純物を含まないように特に合成しました。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
85392-BULK:
85392-50ML:
85392-VAR:
85392-10ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)