グレード
for ion-selective electrodes
品質水準
製品種目
Selectophore™
アッセイ
≥97.0% (GC)
≥97.0%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.441 (lit.)
n20/D 1.441
bp
178-179 °C/3 mmHg (lit.)
溶解性
THF: 1 g/10 mL
密度
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
CCCCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C18H34O4/c1-3-5-15-21-17(19)13-11-9-7-8-10-12-14-18(20)22-16-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
InChI Key
PYGXAGIECVVIOZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
366.8 °F - open cup
引火点(℃)
186 °C - open cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
84838-25ML:
84838-5ML:
84838-1ML:
84838-BULK:
84838-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)