Merck
84700
Sigma-Aldrich
六フッ化硫黄
purum
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SF6
CAS番号:
分子量:
146.06
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
蒸気密度
5.11 (vs air)
蒸気圧
22 mmHg ( 21.1 °C)
グレード
purum
不純物
0.001% S2F10
0.002% SiF4
1-2% Air
bp
−64 °C/1 mmHg (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
SMILES記法
FS(F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6S/c1-7(2,3,4,5)6
InChI Key
SFZCNBIFKDRMGX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
Cylinder with net ~4.75 kg
その他情報
Sales restrictions may apply
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)