Merck
83925
Sigma-Aldrich
(−)-trans-Rose oxide
purum, ≥95.0% (GC)
別名:
(2R,4R)-2-(2-Methyl-1-propenyl)-4-methyltetrahydropyran
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18O
CAS番号:
分子量:
154.25
Beilstein:
6053162
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
グレード
purum
アッセイ
≥95.0% (GC)
bp
75-76 °C/12 mmHg (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H]1CCO[C@H](C1)\C=C(\C)C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)