Merck
83193
Sigma-Aldrich
2H-ピラン-2-オン
technical, ≥90% (GC)
別名:
α-ピロン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4O2
CAS番号:
分子量:
96.08
Beilstein:
1511
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
technical
アッセイ
≥90% (GC)
屈折率
n20/D 1.53 (lit.)
n20/D 1.530
bp
102-103 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.197 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1OC=CC=C1
InChI
1S/C5H4O2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H
InChI Key
ZPSJGADGUYYRKE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Diene, M. Nakagawa, M. Tonozuka, M. Obi, M. Kiuchi, T. Hino
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
201.2 °F - closed cup
引火点(℃)
94 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
83193-BULK:
83193-1ML:
83193-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis, 510-510 (1974)