Merck
81640
Sigma-Aldrich
5-Pregnen-3β-ol-20-one acetate
purum
別名:
3β-アセトキシ-5-プレグネン-20-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H34O3
CAS番号:
分子量:
358.51
Beilstein:
2062850
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
グレード
purum
光学活性
[α]20/D +19±2°, c = 1% in ethanol
mp
148-150 °C
SMILES記法
CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@@H]4C(C)=O)[C@@H]3CC=C2C1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)