Merck
81542
Sigma-Aldrich
Polystyrene A-HMPA
extent of labeling: 0.7-1.0 mmol/g loading
別名:
2-[4-(Hydroxymethyl)phenoxyacetamido]ethyl-polystyrene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
標識化の程度
0.7-1.0 mmol/g loading
マトリックス
crosslinked with 1% DVB
粒径
500-560 μm
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)