Merck
81454
Supelco
1,4-ポリイソプレン
for GPC, standard, 300,000
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
グレード
for GPC
standard
CofA
exact values can be taken from the accompanying certificate of analysis
分子量
Mn ~287000
Mp ~293000
Mw ~293000
含みます
~0.1% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
Mw/Mn
~1.02
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)