Merck
80901
鉛 (不純物)
manufactured by MBH Analytical Ltd (83X PR8)
別名:
鉛
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
実験式(ヒル表記法):
Pb
CAS番号:
分子量:
207.20
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
material
disks
grade
analytical standard
resistivity
20.65 μΩ-cm
technique(s)
XRF: suitable
diam. × H
40 mm × 15 mm , dimensions are approximate
bp
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
format
matrix material
SMILES string
[Pb]
InChI
1S/Pb
InChI key
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
検体の値はロットごとに異なります。
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
No data available
引火点(°C)
No data available
適用法令
80901-1EA:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)