Merck
79840
Sigma-Aldrich
N-フタロイル-L-グルタミン酸
purum, ≥98.0% (T)
別名:
PhGA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H11NO6
CAS番号:
分子量:
277.23
Beilstein:
90136
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
purum
アッセイ
≥98.0% (T)
光学活性
[α]20/D −48±2°, c = 3% in dioxane
mp
160-162 °C (lit.)
160-162 °C
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
OC(=O)CC[C@H](N1C(=O)c2ccccc2C1=O)C(O)=O
InChI
1S/C13H11NO6/c15-10(16)6-5-9(13(19)20)14-11(17)7-3-1-2-4-8(7)12(14)18/h1-4,9H,5-6H2,(H,15,16)(H,19,20)/t9-/m0/s1
InChI Key
FEFFSKLJNYRHQN-VIFPVBQESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
N-protected derivative of L-glutamic acid. The anhydride (prepared with DCCI or Ac2O without racemization) is used for γ-L-glutamylations[1][2][3][4]; The phthaloyl protection can be removed mildly[5]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
79840-5G:
79840-25G:
79840-VAR:
79840-INTR:
79840-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Isolation and structure of coprine, the in vivo aldehyde dehydrogenase inhibitor in Coprinus atramentarius; Syntheses of coprine and related cyclopropa4one derivatives.
P Lindberg et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin transactions 1, (6), 684-691 (1977-01-01)
J.O. Osby et al.
Tetrahedron Letters, 25, 2093-2093 (1984)
Agaridoxin, a mushroom metabolite. Isolation, structure, and synthesis.
A Szent-Gyorgyi et al.
The Journal of organic chemistry, 41(9), 1603-1606 (1976-04-30)
-Glutamyl cyclotransferase. Distribution, isozymic forms, and specificity.
M Orlowski et al.
The Journal of biological chemistry, 248(8), 2836-2844 (1973-04-25)
U. Nagai et al.
Tetrahedron Letters, 26, 647-647 (1985)