Merck
75898
Sigma-Aldrich
ジメチル2-オキソヘプチルホスホナート
technical, ~90% (GC)
別名:
(2-オキソヘプチル)ホスホン酸 ジメチル エステル, ジメチル(ヘキサノイルメチル)ホスホナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4COCH2P(O)(OCH3)2
CAS番号:
分子量:
222.22
Beilstein:
1946305
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
グレード
technical
アッセイ
~90% (GC)
屈折率
n20/D 1.444 (lit.)
n20/D 1.444
bp
109 °C/0.4 mmHg (lit.)
密度
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCC(=O)CP(=O)(OC)OC
InChI
1S/C9H19O4P/c1-4-5-6-7-9(10)8-14(11,12-2)13-3/h4-8H2,1-3H3
InChI Key
LQZCYXCHWNQBKX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • ホスホニル化キノキサリンジオキシドの合成に用いるBeirut反応
  • ナルトレキソンメチルエーテルを原料とし、環化縮合、Vilsmeier-Haackホルミル化、Horner-Wadsworth-Emmons反応およびKocienski改良型Juliaオレフィン化を経由する、κオピオイドアゴニストであるピロロモルフィナン誘導体の合成
  • 無保護糖類との無溶媒Horner-Wadsworth-Emmons反応を経由するC-グリコシド両親媒性物質の合成
  • エンドカンナビノイド生合成の特異的インヒビターの合成
その他情報
Wittig-Horner reagent for the synthesis of 1-substituted 1-octen-3-ones from aldehydes, especially for introducing the ω-chain in prostaglandins and thromboxanes
以下による置換
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S. Cook et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1825-1825 (1987)
K. Steliou et al.
The Journal of Organic Chemistry, 54, 5128-5128 (1989)
R.K. Taylor et al.
Prostaglandins and Thromboxanes (1982)