Merck
75069
Supelco
2-(Octyloxy)benzonitrile
Selectophore, ≥99.0% (GC)
別名:
2-Cyanophenyl octyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H21NO
CAS番号:
分子量:
231.33
Beilstein:
4865692
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
製品種目
Selectophore
アッセイ
≥99.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.506
密度
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCOc1ccccc1C#N
詳細
更なる情報は、 Sensor Applications portal をご覧ください。
その他情報
Non-quenching plasticizer for optode membranes
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
D.B.Papkovsky et al.
Analytica Chimica Acta, 337, 201-201 (1997)