Merck
74010
Sigma-Aldrich
ニトロシルテトラフルオロボラート
purum, ≥98.0% (T)
別名:
ニトロソニウムテトラフルオロボラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NOBF4
CAS番号:
分子量:
116.81
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
グレード
purum
アッセイ
≥98.0% (T)
反応適合性
reagent type: oxidant
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N#[O+].F[B-](F)(F)F
InChI
1S/BF4.NO/c2-1(3,4)5;1-2/q-1;+1
InChI Key
KGCNVGDHOSFKFT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)