Merck
72255
Sigma-Aldrich
ビス(シクロペンタジエニル)ニッケル(II)
purum, ≥97.0% (Ni)
別名:
ジ(シクロペンタジエニル)ニッケル(II), ニッケロセン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ni(C5H5)2
CAS番号:
分子量:
188.88
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
purum
アッセイ
≥97.0% (Ni)
フォーム
solid
mp
171-173 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Ni].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.Ni/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5H;
InChI Key
FOOKRXHSBKEWSE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)