Merck
70700
Sigma-Aldrich
(±)-1-(2-Naphthyl)ethanol
puriss., ≥99.0% (HPLC)
別名:
(±)-α-Methyl-2-naphthalenemethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H12O
CAS番号:
分子量:
172.22
Beilstein:
1907449
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
puriss.
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
mp
71-73 °C
SMILES記法
CC(O)c1ccc2ccccc2c1
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)