Merck
68180
Sigma-Aldrich
3-メチルオクタン
purum, ≥95.0% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4CH(CH3)CH2CH3
CAS番号:
分子量:
128.26
Beilstein:
1718790
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
グレード
purum
アッセイ
≥95.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.407
bp
141-144 °C
SMILES記法
CCCCCC(C)CC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)