Merck
67712
Sigma-Aldrich
O-メチルイソ尿素 ヘミ硫酸塩
≥99.0% (T)
別名:
OMI®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC(OCH3)=NH · 1/2H2SO4
CAS番号:
分子量:
123.12
Beilstein:
3723107
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥99.0% (T)
mp
163-167 °C (lit.)
164-167 °C
溶解性
H2O: 0.1 g/mL, clear
SMILES記法
COC(N)=N.COC(N)=N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2C2H6N2O.H2O4S/c2*1-5-2(3)4;1-5(2,3)4/h2*1H3,(H3,3,4);(H2,1,2,3,4)
InChI Key
QSCPQKVWSNUJLJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
OMI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)