Merck
65200
Sigma-Aldrich
4-メトキシフェニル酢酸
purum, ≥98.0% (T)
別名:
ホモアニス酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H4CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
166.17
Beilstein:
1101737
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.22
グレード
purum
アッセイ
≥98.0% (T)
bp
140 °C/3 mmHg (lit.)
mp
84-86 °C (lit.)
84-86 °C
SMILES記法
COc1ccc(CC(O)=O)cc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
InChI Key
NRPFNQUDKRYCNX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)