安全性情報
63850
Supelco
ボスウェル酸、αおよびβ混合物
analytical standard
別名:
3α-ヒドロキシオレアナ-12-エン-24-酸と3α-ヒドロキシウルサ-12-エン-24-酸の混合物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H48O3
分子量:
456.70
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
63850-5MG:
63850-BULK:
63850-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)