Merck
60313
Sigma-Aldrich
Potassium hexacyanocobalt(II)-ferrate(II)
purum p.a., ≥97.0% (KT)
別名:
Dipotassium hexacyanocobalt(II)-ferrate(II)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K2[CoFe(CN)6]
CAS番号:
分子量:
349.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
グレード
purum p.a.
アッセイ
≥97.0% (KT)
粒径
30-60 mesh
SMILES記法
[K+].[K+].N#C[Fe-](C#N)C#N.N#C[Co-](C#N)C#N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
セシウムイオンのイオン交換吸着に用いられる化合物です
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
P. Nielsen et al.
Zeitschrift fur Naturforschung, B: Chemical Sciences, 42, 1451-1451 (1987)
W.E. Prout et al.
J. Inorg. Nucl. Chem., 27, 473-473 (1965)
J. Nagy et al.
Isotopenpraxis, 20, 101-101 (1984)