Merck
59974
Supelco
2-Hydroxy-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propionic acid
analytical standard
別名:
2-Hydroxy-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H16O5
CAS番号:
分子量:
240.25
Beilstein:
25973382
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(C(O)=O)COC1=CC=C(CCOC)C=C1
InChI
1S/C12H16O5/c1-16-7-6-9-2-4-10(5-3-9)17-8-11(13)12(14)15/h2-5,11,13H,6-8H2,1H3,(H,14,15)
InChI Key
PQIWJWWULVHOAA-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.