Merck
59805
Sigma-Aldrich
DL-Isoserine
≥97.0% (TLC)
別名:
(±)-3-Amino-2-hydroxypropionic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NCH2CH(OH)CO2H
CAS番号:
分子量:
105.09
Beilstein:
1721413
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97.0% (TLC)
mp
235 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
NCC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-1-2(5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)
InChI Key
BMYNFMYTOJXKLE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)