Merck
59532
Sigma-Aldrich
(4R,5R)-2,2-Dimethyl-α,α,α′,α′-tetraphenyldioxolane-4,5-dimethanol
purum, ≥97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
別名:
(4R,5R)-4,5-ビス(ジフェニルヒドロキシメチル)-2,2-ジメチルジオキソラン, (−)-2,3-O-イソプロピリデン-1,1,4,4-テトラフェニル-L-トレイトール, 1,1,4,4-テトラフェニル-2,3-O-イソプロピリデン-L-トレイトール, TADDOL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H30O4
CAS番号:
分子量:
466.57
Beilstein:
3657855
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
グレード
purum
アッセイ
≥97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
光学活性
[α]20/D −67±2°, c = 1% in chloroform
mp
192-195 °C
SMILES記法
CC1(C)O[C@H]([C@@H](O1)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3)C(O)(c4ccccc4)c5ccccc5
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)