Merck
59195
Sigma-Aldrich
イソフタルアルデヒド
purum, ≥98.0% (T)
別名:
ベンゼン-1,3-ジカルボキシアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4-1,3-(CHO)2
CAS番号:
分子量:
134.13
Beilstein:
1561038
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
purum
アッセイ
≥98.0% (T)
mp
87-88 °C (lit.)
87-89 °C
SMILES記法
O=Cc1cccc(C=O)c1
InChI
1S/C8H6O2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-6H
InChI Key
IZALUMVGBVKPJD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.