Merck
55766
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-(3-Hydroxy-2-methylpropyl)triphenylphosphonium bromide
technical, ≥90% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H24BrOP
CAS番号:
分子量:
415.30
Beilstein:
4732593
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
グレード
technical
アッセイ
≥90% (HPLC)
mp
176-178 °C
SMILES記法
[Br-].C[C@@H](CO)C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)