Merck
557595
Sigma-Aldrich
10-(2-Benzothiazolyl)-2,3,6,7-tetrahydro-1,1,7,7-tetramethyl-1H,5H,11H-(1)benzopyropyrano(6,7-8-I,j)quinolizin-11-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H26N2O2S
CAS番号:
分子量:
430.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
mp
230-232 °C (lit.)
λmax
478 nm in chloroform
SMILES記法
CC1(C)CCN2CCC(C)(C)c3c4OC(=O)C(=Cc4cc1c23)c5nc6ccccc6s5
アプリケーション
Green dopant for OLED applications
特徴および利点
この立体障害性のクマリンド-パントは受動マトリクス有機発光ダイオ-ド(PM OLED)に使用する緑色ド-パントとして最適です。
蛍光色素
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
557595-100MG:
557595-BULK:
557595-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Chen, C.H.; Tang, C.W.
Applied Physics Letters, 79, 3712-3712 (2001)