Merck
55188
Supelco
(R)-β-ヒドロキシイソ酪酸ナトリウム
analytical standard
別名:
(R)-β-ヒドロキシイソ酪酸 ナトリウム塩, (R)-3-ヒドロキシ-2-メチルプロピオン酸 ナトリウム塩, (R)-3-ヒドロキシ-2-メチルプロピオン酸ナトリウム, R-HIBA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H7NaO3
CAS番号:
分子量:
126.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥96.0% (GC)
光学純度
enantiomeric excess: ≥98.0%
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
不純物
≤5.0% water (cal. from elemental analysis)
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].C[C@H](CO)C([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(2-5)4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/t3-;/m1./s1
InChI Key
RBJZIQZDAZLXEK-AENDTGMFSA-M
WGK
WGK 3
Jan Code
55188-10MG:
55188-BULK:
55188-50MG:
55188-VAR:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.