Merck
53354
Supelco
1,3-ジメトキシベンゼン
analytical standard
別名:
ジメチルレソルシノール, レソルシノールジメチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4(OCH3)2
CAS番号:
分子量:
138.16
Beilstein:
878582
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
不純物
≤1.0% water
屈折率
n20/D 1.524 (lit.)
bp
85-87 °C/7 mmHg (lit.)
密度
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
SMILES記法
COc1cccc(OC)c1
InChI
1S/C8H10O2/c1-9-7-4-3-5-8(6-7)10-2/h3-6H,1-2H3
InChI Key
DPZNOMCNRMUKPS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
引火点(°F)
190.4 °F - closed cup
引火点(℃)
88 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
53354-1ML:
53354-VAR:
53354-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)