Merck
53047
Sigma-Aldrich
5-Carboxy-X-rhodamine triethylamine salt
for fluorescence, ≥90% (HPLC)
別名:
5-ROX
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H30N2O5 · C6H15N
CAS番号:
分子量:
635.79
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
グレード
for fluorescence
アッセイ
≥90% (HPLC)
溶解性
DMSO: soluble
methanol: soluble
蛍光検出
λex 575 nm; λem 600 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)