Merck
50960
Sigma-Aldrich
Guanidine phosphate dibasic
≥98.0% (NT)
別名:
Diguanidine hydrogen phosphate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[NH2C(=NH)NH2]2 · H3PO4
CAS番号:
分子量:
108.07
Beilstein:
3755909
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
≥98.0% (NT)
mp
247-250 °C (dec.)
溶解性
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
SMILES記法
NC(N)=N.NC(N)=N.OP(O)(O)=O
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)