Merck
48226
Supelco
ガラクトセレブロシド ウシ脳由来
BioChemika, ≥98.0% (TLC)
別名:
セラミドβ-D-ガラクトシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
製品種目
BioChemika
アッセイ
≥98.0% (TLC)
溶解性
chloroform/methanol (9:1): 20 mg/mL, clear, colorless
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
β-グリコシド結合でセラミドに結合したガラクト-スです。成体脳の主要脂質で、総脂質量の約16%を占めます。主にミエリンに局在し、脱髄性疾患にて顕著に減少します。
その他情報
Sales restrictions may apply
Standard in the HPLC of lipids for the identification of human metabolic disease
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
T C Markello et al.
Analytical biochemistry, 198(2), 368-374 (1991-11-01)
We describe a system for quantitative lipid analysis employing ternary gradient high-performance liquid chromatography with evaporative light scattering detection. This technique was applied to extracts of cultured fibroblasts, cultured lymphocytes, and leukocytes and to liver and spleen biopsy specimens. Separation