Merck
47657
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gln(Dod)-Wang resin
extent of labeling: 0.4-0.6 mmol/g loading
別名:
Nα-Fmoc-Nδ-(4,4′-dimethoxybenzhydryl)-L-glutamine 4-benzyloxybenzyl ester polymer-bound
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
標識化の程度
0.4-0.6 mmol/g loading
Matrix
polystyrene, crosslinked with 1% DVB
粒径
200-400 mesh
保管温度
2-8°C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)