Merck
47564
Sigma-Aldrich
Fmoc-Tyr(PO3Bzl2)-OH
technical, ≥90% (HPLC), powder (amorphous)
別名:
Nα-Fmoc-O-[bis(benzyloxy)phosphoryl]-L-tyrosine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C38H34NO8P
CAS番号:
分子量:
663.65
Beilstein:
4285612
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
グレード
technical
アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
powder (amorphous)
光学活性
[α]20/D +33.0±2°, c = 1% in chloroform
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)[C@H](Cc1ccc(OP(=O)(OCc2ccccc2)OCc3ccccc3)cc1)NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
その他情報
Building block for the synthesis of peptides with O-phospho-L-tyrosine
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
E.A. Kitas et al.
Helvetica Chimica Acta, 74, 1314-1314 (1991)