Merck
474525
Sigma-Aldrich
5,10,15,20-Tetrakis[4-(allyloxy)phenyl]-21H,23H-porphine
Dye content 90 %
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C56H46N4O4
CAS番号:
分子量:
838.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
組成
Dye content, 90%
mp
270-275 °C (lit.)
λmax
421 nm
SMILES記法
C=CCOc1ccc(cc1)-c2c3ccc(n3)c(-c4ccc(OCC=C)cc4)c5ccc([nH]5)c(-c6ccc(OCC=C)cc6)c7ccc(n7)c(-c8ccc(OCC=C)cc8)c9ccc2[nH]9
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)