Merck
47442
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asn-ONp
purum, ≥98.0% (calc. based on dry substance, C/N)
別名:
Fmoc-L-asparagine 4-nitrophenyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H21N3O7
CAS番号:
分子量:
475.45
Beilstein:
4617499
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
グレード
purum
アッセイ
≥98.0% (calc. based on dry substance, C/N)
光学活性
[α]20/D −37±1°, c = 1% in DMF: AcOH (99:1)
mp
184-188 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC(=O)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(=O)Oc4ccc(cc4)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C25H21N3O7/c26-23(29)13-22(24(30)35-16-11-9-15(10-12-16)28(32)33)27-25(31)34-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-12,21-22H,13-14H2,(H2,26,29)(H,27,31)/t22-/m0/s1
InChI Key
MPNFRQBESOZRJG-QFIPXVFZSA-N
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.