Merck
46913
Sigma-Aldrich
9-Fluoreneacetic acid
purum, ≥98.0% (T)
別名:
9-Fluorenylacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H12O2
CAS番号:
分子量:
224.25
Beilstein:
1969039
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
グレード
purum
アッセイ
≥98.0% (T)
mp
133-135 °C (lit.)
133-136 °C
SMILES記法
OC(=O)CC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C15H12O2/c16-15(17)9-14-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8,14H,9H2,(H,16,17)
InChI Key
WFSMJMTYIMFHPV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.